Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien, Pulver
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigen DMEM-Medien mit hohem Glukosegehalt. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medien, Pulver wird nach ISO 9001-Verfahren hergestellt.
Marke:  Cytiva SH30004.04
260.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12369702
  • 304.00 CHF / 50 Liter
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Qualitativ hochwertige klassische Mediengemische in praktischer Verpackung
  • Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
  • Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000
Pulver
Unsteril
Kein Natriumhydrogencarbonat
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
DMEM/ F12, Mischungsverhältnis von 1:1, mit L-Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES
50 l