Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf Serum (Herkunft USA)
Ein Kälberserum, angereichert mit Eisen und wachstumsfördernden Faktoren für das Wachstum eines breiten Spektrums an Zelltypen.
42.30 CHF - 231.00 CHF
Spezifikation
Weitere Assays | Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
Sterilität | Steril |
Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm; gammabestrahlt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12349842
|
Cytiva
SH30087.02HI |
100 mL |
42.30 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12694227
|
Cytiva
SH30087.04HI |
1000 mL |
231.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
HyClone Cosmic-Kälberserum ist ein leistungsstarkes Kälberserum, das mit Eisen und einer proprietären Mischung von wachstumsfördernden Faktoren angereichert wurde. Das Ergebnis ist ein natürlich abgeleitetes, qualitativ hochwertiges hergestelltes Serum, das mit einer breiten Palette von Zelltypen eine hervorragende Leistung gezeigt hat. Alle Bestandteile des Cosmic-Kälberserums werden in den USA bezogen und sind rückverfolgbar.
Spezifikation
Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm; gammabestrahlt | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
Ja |