Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum, EMEA Tested
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
Marke: Cytiva SH30533.04NI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertiges Kälberserum
- Angereichert mit Eisen und Komponenten natürlichen Ursprungs
- Ergänzt durch zusätzliche wachstumsfördernde Komponenten, um ein außergewöhnliches Kälberserum zu erhalten
- Hervorragende Leistung im Zusammenwirken mit zahlreichen Zelltypen
Spezifikation
Kälberserum | |
Steril | |
Nicht bestrahlt | |
Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) |
1000 mL | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
HyClone™ |