Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marke:  Cytiva SH31120.03
460.74 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16625805
  • 545.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbessern Sie die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen, indem Sie das Zellkulturmedium ergänzen, um Nährstoffe zu ersetzen, die während der Zellkultur verbraucht werden
  • Eine konzentrierte Lösung von Aminosäuren mit einem alkalischen pH-Wert
  • Cell Boost 7a und 7b sind konzentrierte Zellkulturergänzungen, die zusammen zur Verbesserung der Proteinproduktion verwendet werden können.
  • Entwickelt für die Unterstützung moderner Fertigungsprozesse
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF) und ohne Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptiden, Hydrolysaten, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
  • Zur Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro und ActiSM Medien als Teil des ActiPro Zellkultursystems
  • Formuliert, um hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) zu liefern
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne: L-Glutamin, Poloxamer 188 und Insulin
Aminosäure-Supplement
HyClone™
Flüssig
Ertragreiche Proteinproduktion in CHO-Fed-Batch-Prozessen
1.000 ml