Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marke:  Cytiva SH31027.01
202.01 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16447695
  • 252.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbessern Sie die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen, indem Sie das Zellkulturmedium ergänzen, um Nährstoffe zu ersetzen, die während der Zellkultur verbraucht werden
  • Eine konzentrierte Lösung von Aminosäuren mit einem alkalischen pH-Wert
  • Cell Boost 7a und 7b sind konzentrierte Zellkulturergänzungen, die zusammen zur Verbesserung der Proteinproduktion verwendet werden können.
  • Entwickelt für die Unterstützung moderner Fertigungsprozesse
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF) und ohne Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptiden, Hydrolysaten, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
  • Zur Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro und ActiSM Medien als Teil des ActiPro Zellkultursystems
  • Formuliert, um hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) zu liefern
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen
Pulver
Unsteril
HyClone™
Ohne: L-Glutamin, Poloxamer 188 und Insulin
Aminosäure-Supplement
Ertragreiche Proteinproduktion in CHO-Fed-Batch-Prozessen
500 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tyrosine
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.