Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4 CHO™ Medien, flüssig
Unterstützen das Wachstum der CHO-Zellkultur. Das HyClone™ CDM4CHO™ -Medium, flüssig, ist ein serumfreies, chemisch definiertes Medium.
Marke:  Cytiva SH30558.LS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10298023
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Format: Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP
CDM4CHO-Medien
Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188
6 x 1000 mL
2 bis 8 °C
Flüssig
Kein Glutamin, No Phenol Red, No HEPES, No Protein