Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum (USA)
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke:  Cytiva SH30073.03
67.36 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11571831
  • 70.90 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ergänzung des Zellkulturwachstums mit dem US-amerikanischen HyClone™ Kälberserum, einer ausgezeichneten und kostengünstigen Alternative zum fötalen Kälberserum (FBS).
HyClone Kälberserum ist mit oder ohne Eisenergänzung erhältlich. Kälberserumprodukte enthalten außergewöhnlich hohe Transferrinspiegel, die, wenn sie ergänzt werden, drei- bis viermal so viel Eisen zur Verfügung stellen können wie FBS. In vielen Anwendungen wird die Leistung von Kälberserum der von FBS entsprechen oder diese sogar übertreffen. Kälberserum wird mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm) gefiltert. Vor dem Dispensieren wird jede Serumcharge mit echter Pooltechnologie gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Rinderserum von Kälbern
Steril
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Kälberserum (USA)
500 ml
Sequenziell gefiltert, 100 nm