Learn More
Cytiva HyClone™ Wachstumsserum aus Rinderblut (USA)
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit dem US-amerikanischen bovinem Wachstumsserum von HyClone™, einem leistungsstärksten Ersatz für fötales Kälberserum (FKS), bestehend aus Kälberserum, ergänzt durch chemisch definierte Komponenten.
Marke: Cytiva SH30541.03HI
210.89 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefiltert durch sequentielle Filter mit Porengröße 100 nm (0.1 μm)
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Phosphor, Lactat-Dehydrogenase, Lactat-Dehydrogenase, GOT, Serum, Osmolalität, Gesamt-Protein, Gesamt-Bilirubin, Natrium, Kalium, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TEBK / TIBC, Sättigung in Prozent, G | |
Bovine Growth Serum | |
500 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bluetongue, Blauzungenkrankheit; Rind; Adenovirus; Rinderparvovirus; Rind RSV; BVDV; Zytopathogene Wirkstoffe; Hämadsorptions-Wirkstoffe; Tollwut-Virus; Reovirus, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Ja | |
Ja |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Bovine Growth Serum | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl |