Learn More
Cytiva HyClone™ Wachstumsserum aus Rinderblut (USA)
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit dem US-amerikanischen bovinem Wachstumsserum von HyClone™, einem leistungsstärksten Ersatz für fötales Kälberserum (FKS), bestehend aus Kälberserum, ergänzt durch chemisch definierte Komponenten.
Marke:  Cytiva SH30541.03
132.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10453302
  • 216.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gefiltert durch sequentielle Filter mit Porengröße 100 nm (0.1 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein
Rinderwachstumsserum (USA)
500 ml
Sequenziell gefiltert, 100 nm
Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Zytopathogene Wirkstoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
≤ 10 mg/dl
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Bovine Growth Serum
Steril
Ohne
≤ 10 EU/ml
Nein