Learn More
Cytiva HyClone™ Wachstumsserum aus Rinderblut
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke: Cytiva SH30541.02HI
60.22 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vorteile des Thermo Scientific HyClone Serum:Präzise, ausführliche Dokumentation, überprüft durch Audits
Grosses Produktsortiment mit Produkten verschiedener Herkunft
Eignungszertifikate verfügbar
ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 Zertifikate
Ursprung eindeutig ausgewiesen und zertifiziert
Validierte Postfiltrationsprozesse
Alter/Anmerkung: Age at time of collection,
Endo & Hemo tested/reported can be BVD+
FBS = Fetal Bovine Serum
NZ = New Zealand
SA = South America
AUS = Australia
Hersteller: SH30541.02 Art.-Nr.
Beschreibung: US Bovine Growth Serum (BGS), Filterung 3x100nm
Endo: 10
Menge: 100mL
Spezifikation
Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose, IgG. | |
Hitzeinaktiviert; 100 ml; als Angebot erhältlich | |
100 ml | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Ja | |
Ja |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Bovine Growth Serum | |
Steril | |
Hitzeinaktiviert | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl |