Learn More
Cytiva HyClone™ bovines Serum von neugeborenen Kälbern (BCS), Herkunft: USA, mit 25-40 kGy bestrahlt
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
Marke: Cytiva SH30073.04IR25-40
Additional Details : Gewicht : 1.15240kg
Beschreibung
- In den USA gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
- Kostengünstige Alternative zu FKS
- Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
- Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
- Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
Spezifikation
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
1.000 ml | |
≤ 10 EU/ml | |
Nicht bestimmbar |
Vereinigte Staaten | |
Bestrahlt | |
< 30 mg/dl |