Learn More
Cytiva HyClone™ Alpha Calf Fraction Nährmedienergänzung, Herkunftsland USA
Hergestellt aus Kälberserum unter Verwendung eines firmeneigenen Prozesses ohne Ethanol; zur Reduzierung des Immunoglobulinen und Proteinen ähnlich wie im FKS;
Marke: Cytiva SH30212.04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimiert für das Wachstum von Hybridomzellen
- Kostengünstige Nährmedienergänzung
Spezifikation
Hybridoma | |
Alpha Calf Fraction Nährmedienergänzung | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 200 µg/ml | |
HyClone™ | |
3,2 bis 4,7 gm/dl |
Vereinigte Staaten | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
≤ 20 mg/dl | |
Nein | |
265 bis 310 mOsm/kg |