Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-qualifizierter HEPES-Puffer
Marke: Cytiva SH30851.01
57.94 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ES-geeignete Medien für StammzellenDie klassischen Kulturbedingungen für (129-derived) murine embryonale Stammzellen beinhalten die Kultivierung in Medien, die DMEM, FBS und LIF enthalten, sowie die Co-Kultivierung mit primären embryonalen Mausfibroblasten (MEFs). Unter diesen Bedingungen weisen pluripotente mESCs eine spezifische Morphologie auf und wachsen schnell in dichten Zellverbänden und erfordern eine tägliche Pflege.
Hersteller: SH30851.01 Art.-Nr.
Typ: AdvanceSTEM ES Qualified HEPES Lösung (1 M), flüssig
Menge: 100mL
Spezifikation
cGMP und ISO 91:2 Richtlinien | |
AdvanceSTEM ES Qualified HEPES (1M) | |
0,1 μm steril gefiltert | |
7,2 bis 7,5 |
2 bis 8 °C | |
1 M | |
FIO | |
100 ml |