Learn More
Cytiva HyClone™ 100 mM Natriumpyruvat-Lösung
Filter, sterilisiert HyClone™ 100 mM-Natriumpyruvat-Lösung ist eine leicht zugängliche Kohlenhydratquelle, welche auch schützend gegen den Einfluss von Wasserstoffperoxiden wirken kann.
Marke: Cytiva SH30239.01
9.56 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820)-konformen und ISO 9001-zertifizierten Einrichtungen
Spezifikation
cGMP und ISO 91:2 Richtlinien | |
Natriumpyruvat, 100 mM Lösung | |
0,1 μm steril gefiltert | |
100 ml |
2 bis 8 °C | |
100 mM | |
=1,0 EU/ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- HyClone Sodium Pyruvate Solution
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 1.2% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.