missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Hybridisierungsglasflaschen für Boekel Little Shot Ofen
For use with Boekel Little Shot Oven, these glass hybridization bottles fit the standard carousel and help maintain the perfect temperature and mixing for all applications.
Marke: Boekel Scientific™ 502-0150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Packung mit 2 Flaschen
- Mit blauen Kappen
- Für den Einsatz mit dem Standardkarussell
Spezifikation
Blau | |
35 mm | |
Blaue Kappen und Silikon-O-Ring | |
150 mm | |
Hybridisierungsflasche |
1,37 in. | |
Boekel Little SHOT III Ofen, mittlere Kapaztät | |
5,9 in. | |
Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur