missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boekel Scientific™ Hybridisierungsglasflaschen für Boekel Little Shot Ofen
GREENER_CHOICE

For use with Boekel Little Shot Oven, these glass hybridization bottles fit the standard carousel and help maintain the perfect temperature and mixing for all applications.

Marke:  Boekel Scientific™ 502-0225

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10475743

  • 171.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Packung mit 2 Flaschen
  • Mit blauen Kappen
  • Für den Einsatz mit dem Standardkarussell
Spezifikation

Spezifikation

Blau
35 mm
Blaue Kappen und Silikon-O-Ring
225 mm
Hybridisierungsflasche
1,37 in.
Boekel Little SHOT III Ofen, mittlere Kapaztät
8,85 in.
Glas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt