Learn More
Huminsäure-Natriumsalz, tech. 50-60 % (als Huminsäure), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426395
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Humic acid sodium salt is a principal component of humic substances. It boosts plant growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68131-04-4
Summenformel C9H8Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.139
MDL-Nummer MFCD00135560
InChI-Schlüssel HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
IUPAC-Name Dinatriumhydrolyse, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-Dicarboxylat
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Humic acid sodium salt
Schmelzpunkt > 300 °C
Farbe Schwarz
Hinweise zum Prozentgehalt (als Huminsäure)
Merck Index 14,4752
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (33.3 mg in 1 mL)
Reinheit (%) 50 to 60%
Güte Technisch
Menge 100g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Humic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Humic acids, sodiumsalts