Learn More
Gibco™ HuMEC Supplement Kit
HuMEC Supplement-Kit
Marke: Gibco™ 12755013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das HuMEC Supplement-Kit enthält Wachstumsfaktoren und andere Komponenten und ist für die Verwendung mit HuMEC serumfreiem Basalmedium (12753018) konzipiert. Zusammen wurden diese Produkte speziell für die Kultur humaner Brustepithelzellen (A10565) entwickelt. Dies führt zu einer größeren experimentellen Validität, reproduzierbareren Ergebnissen und einer Verringerung der Variabilität und Aberrationen von Charge zu Charge, die durch Zugabe von Serum auftreten können. Humane, in HuMEC Medium kultivierte Brustepithelzellen von Säugetieren haben gemäß Untersuchungen mittels cDNA-Mikroarray Genexpressionsprofile, die mit normalen Brustepithelzellen von Säugetieren konsistent sind.Anwendungen:
HuMEC Medium ist speziell für das Wachstum von humanen Brustepithelzellen optimiert und wurde in einem Wachstumsassay mit normalen humanen Brustepithelzellen getestet. HuMEC Medium fördert ein überragendes Wachstum normaler humaner Brustepithelzellen und eignet sich daher ideal für Forscher in den Bereichen Brustkrebs, Arzneimittelforschung und anderen Aspekten der Brustbiologie.
Inhalt und Lagerung:
Das HuMEC Supplement-Kit enthält 5 ml einer Ergänzungsmischung, die den epidermalen Wachstumsfaktor, Hydrocortison, Isoproterenol, Transferrin und Insulin sowie 25 mg Rinderhypophysenextrakt enthält. Das Supplementgemisch bei -5 °C bis -20 °C lagern.
Spezifikation
Epithelzellen (Brust) | |
HuMEC-Supplement | |
Steril gefiltert | |
Human |
Säugetierzellkultur | |
serumfrei | |
1 kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur