Learn More
Gibco™ HuMEC Basal Serum-Free Medium (1X)
HuMEC serumfreies Basalmedium (1x)
Marke: Gibco™ 12753018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das HuMEC serumfreie Basalmedium wurde für die Verwendung mit dem HuMEC Supplement-Kit (SKU-Nr. 12755013) entwickelt. Zusammen sind diese Produkte speziell für die Kultivierung humaner Brustepithelzellen entwickelt worden (SKU-Nr. A10565). Dies führt zu einer größeren experimentellen Validität, reproduzierbareren Ergebnissen und einer Verringerung der Variabilität und Aberrationen von Charge zu Charge, die durch Zugabe von Serum auftreten können. In HuMEC Medium kultivierte humane Mamma-Epithelzellen haben gemäß Untersuchungen mittels cDNA-Mikroarray Genexpressionsprofile, die mit normalen Mamma-Epithelzellen konsistent sind.Anwendungen:
HuMEC Medium ist speziell für das Wachstum von humanen Mamma-Epithelzellen optimiert und wurde in einem Wachstumsassay mit normalen humanen Mamma-Epithelzellen getestet. HuMEC Medium fördert ein überragendes Wachstum normaler humaner Brustepithelzellen und eignet sich daher ideal für Forscher in den Bereichen Brustkrebs, Arzneimittelforschung und anderen Aspekten der Brustbiologie.
Inhalt und Lagerung:
HuMEC serumfreies Basalmedium sollte mit HuMEC Supplement-Kit ergänzt werden. HuMEC Supplement-Kit und HuMEC serumfreies Basalmedien können zusammen als HuMEC Fertigmedium (SKU# 12752010) bestellt werden. Das HuMEC Supplement-Kit enthält 5 ml einer Ergänzungsmischung, die den epidermalen Wachstumsfaktor, Hydrocortison, Isoproterenol, Transferrin und Insulin sowie 25 mg Rinderhypophysenextrakt enthält. Basalmedium bei +2 °C bis +8 °C lagern.
Spezifikation
Epithelzellen (Brust) | |
1 X | |
HuMEC Basal serumfreies Medium | |
Phenolrot |
Serum-frei | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
500 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.