Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human IL-6 Protein
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
66.90 CHF - 1994.60 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3569
Molekulargewicht 21 and 29 kDa, monomer, glycosylated
Spezies Human
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Inhalt und Lagerung Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16891276
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
HZ-1019-10UG
10 μg
66.90 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16881276
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
HZ-1019-100UG
100 μg
399.49 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16871276
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
HZ-1019-1000UG
1000 μg
1994.60 CHF
1000 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spezifikation
Spezifikation
3569
Human
Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
> 95%
21 and 29 kDa, monomer, glycosylated
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Typically ≤ 0.5 ng/mL EC50
Lyophilized