Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human Cystatin C Protein
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
199.75 CHF - 6647.08 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 1471
Molekulargewicht 12 to 13 kDa, monomer, nonglycosylated
Spezies Human
Rekonstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS.
Inhalt und Lagerung Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16841366
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
HZ-1211-10UG
10 μg
199.75 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16831366
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
HZ-1211-100UG
100 μg
1021.67 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16821366
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech™
HZ-1211-1000UG
1000 μg
6647.08 CHF
1000 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Specifications
Specifications
1471
Human
Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
> 95%
12 to 13 kDa, monomer, nonglycosylated
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS.
Typically ≤ 5 μM IC50
Lyophilized