Learn More
R&D Systems™ Human Urinary TIM-1/KIM-1/HAVCR Quantikine ELISA Kit
Human Urinary TIM-1/KIM-1/HAVCR Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
1180.00 CHF - 6720.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich | 0,16 bis 10 ng |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 0.046 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
Probentyp | Urin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18761964
|
R&D Systems™
DKM100 |
1 Kit |
1180.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30000869
|
R&D Systems™
SKM100 |
1 Pack (6 Plates) |
6720.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Human Urinary TIM-1/KIM-1/HAVCR Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIM-1/KIM-1/HAVCR in urine (50 ul).Spezifikation
0,16 bis 10 ng | |
HRP | |
Urin | |
26762 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
0.046 ng/mL | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
ELISA | |
HAVCR1 | |
TIM-1/KIM-1/HAVCR |