Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TIM-4
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EH455RBX10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die T-Zell-Immunglobulin- und Mucin-Domäne, die Protein (TIM)-Familie enthält, kodiert Zelloberflächenrezeptoren, die an der Regulation der T-Helfer (Th)-1 und -2 zellvermittelten Immunität beteiligt sind. TIM-4, das bevorzugt auf Makrophagen und dendritischen Zellen exprimiert wird, ist der natürliche Ligand von TIM-1 und diese Bindung führt zu T-Zell-Expansion und Zytokin-Produktion. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der TIM-Familie fehlt TIM-4 in seiner intrazellulären Domäne eine vermeintliche Tyrosinphosphorylierungssignalsequenz. Das TIM-4-Gen ist einem Locus zugeordnet, der sowohl bei Mäusen als auch beim Menschen mit der Prädisposition für Asthma assoziiert ist, und kann mit seiner Verbindung zur TIM-1-ausgelösten Th2-Reaktion als Kandidatenkrankheits-/Prädispositions-Gen für Asthma betrachtet werden.Spezifikation
Q96H15 | |
20 pg/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
TIMD4 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
20 bis 5.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
91937 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte|Standard|Assay-Verdünnungskonzentrat|Biotinylierte Detektionsantikörper|SAV-HRP|Waschpuffer|Chromogen|Stopplösung|Klebeplatten-Abdeckungen | |
10 x 96 Tests | |
Serum, 50 μl|Überstand, 50 μl|Plasma, 50 μl | |
TIM-4 (TIMD4) | |
4 h 45 min |