Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes TIM-4
Human TIM-4 quantitates human TIM-4 in serum, plasma, supernatant.
908.00 CHF - 2895.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | B430010N18Rik; RGD1564516; Smuckler; lösliches TIM 4; Milz, Mucin-haltiges Knockout des Lymphoxin-Proteins; STIM 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit Protein 4; T-Zell-Immunoglobulin-Mucin-Rezeptor 4; T-Zellmembranprotein 4; Tim4; TIM-4; TIMD4; TIMD-4 |
---|---|
Assay-Bereich | 20 bis 5.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 20 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17175239
|
Invitrogen™
EH455RBX5 |
5 x 96 Tests |
2895.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17144763
|
Invitrogen™
EH455RB |
96 Tests |
908.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Human TIM-4 quantitates human TIM-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIM-4.
The T cell immunoglobulin and mucin domain containing protein (TIM) family encodes cell surface receptors that are involved in the regulation of T helper (Th) -1 and -2 cell-mediated immunity. TIM-4, which is preferentially expressed on macrophages and dendritic cells, is the natural ligand of TIM-1, and this binding leads to T-cell expansion and cytokine production. Unlike other members of the TIM family, TIM-4 lacks a putative tyrosine phosphorylation signal sequence in its intracellular domain. The TIM-4 gene maps to a locus associated with predisposition to asthma in both mice and humans and with its connection to TIM-1-triggered Th2 responsiveness, may be considered as a candidate disease/predisposition gene for asthma.Spezifikation
B430010N18Rik; RGD1564516; Smuckler; lösliches TIM 4; Milz, Mucin-haltiges Knockout des Lymphoxin-Proteins; STIM 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit 4; T-Zell-Immunoglobulin und Mucin-Domäne mit Protein 4; T-Zell-Immunoglobulin-Mucin-Rezeptor 4; T-Zellmembranprotein 4; Tim4; TIM-4; TIMD4; TIMD-4 | |
20 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
TIMD4 | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
TIM-4 (TIMD4) | |
4 h 45 min |
20 bis 5.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q96H15. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |