Learn More
Invitrogen™ Humanes SRC3 (aa 3 bis 15), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP049
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human-AIB1 (Reste 3 bis15) synthetisches Peptid, PEP-049, von Invitrogen.
Pep-049 ist ein synthetisches Peptid aus 14 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 3 bis 15 von humanem AIB1 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): G3-L-G-E-N-L-D-P-L-A-S-D-S15-C (Das C.-terminale Cystein wurde hinzugefügt, um die Konjugation zu erleichtern, und ist nicht Teil der nativen Human-AIB1-Sequenz) . Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und AIB1, Katalog# PA1-845 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
8202 | |
gereinigt | |
Human SRC3 (aa 3 bis 15) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9Y6Q9 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
NCOA3 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
G3 - L - G - E - N - L - D - P - L - A - S - D - S15 - C |