Learn More
Novus Biologicals™ Human Small Intestine Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Marke:  Novus Biologicals™ NBL1-26436
Artikelnummer. 18237890
  • 684.00 CHF / 0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Human Small Intestine Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
Digestive/Waste
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Membrane
Human
2 mg/mL
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Native
0.1 mg
Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Small Intestine
Tumor
Human
Human Small Intestine Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Erwachs.
Nur für Forschungszwecke