Learn More
Gibco™ Human Relaxin-2 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
90.25 CHF - 3395.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P04090
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 6019
Molekulargewicht 6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17831483
Unterlagen ansehen
Gibco™
130-15-100UG
100 μg
680.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801373
Unterlagen ansehen
Gibco™
130-15-1MG
1 mg
3395.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17850493
Unterlagen ansehen
Gibco™
130-15-250UG
250 μg
1188.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17870683
Unterlagen ansehen
Gibco™
130-15-25UG
25 μg
221.00 CHF
25 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17890023
Unterlagen ansehen
Gibco™
130-15-500UG
500 μg
2040.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17831053
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
130-15-5UG
5 μg
90.25 CHF
5 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Relaxin 1 (also referred to as Relaxin or RLXH1) is a peptide hormone produced by the corpora lutea of the ovary during pregnancy in many mammalian species, including human. The secretion of the hormone into the blood stream just before parturition results in a marked softening and lengthening of the pubic symphysis and a softening of the cervix, which facilitates the birth process. By inhibiting uterine contractions, Relaxin 1 may influence the timing of parturition. Like insulin, Relaxin 1 consists of two peptide chains, A and B, covalently linked by disulfide bonds. By further analogy to insulin, the two peptides are synthesized as a single-chain precursor polypeptide with the B chain at the amino-terminus. The gene that encodes the human Relaxin 1 protein maps to chromosome 9. Relaxin 2, a related protein, is selectively expressed in the ovary during pregnancy. The gene that encodes the human Relaxin 2 protein also maps to chromosome 9.
Spezifikation
Spezifikation
P04090
protein with no preservative
6
E. coli
RUO
bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; H2; H2-preprorelaxin; H2-RLX; Prorelaxin H2; relaxin 2; Relaxin A chain; Relaxin B chain; relaxin H2; relaxin, ovarian, of pregnancy; RLN2; RLX H2-RLX; RLXH2
Human
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
6019
Human Relaxin-2
-20°C
<1 EU/μg
RLN2
Unconjugated
A-Chain: QLYSALANKC CHVGCTKRSL ARFC B-Chain: DSWMEEVIKL CGRELVRAQI AICGMSTWS
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.