Learn More
Invitrogen™ Humanes RbAp46 (AA 1 bis 13), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP083
Artikelnummer. 11524740
  • 224.54 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Humanes RbAp46 (Reste 1 bis 13) synthetisches Peptid, PEP-083, von Invitrogen.
PEP-083 ist ein synthetisches Peptid aus 13 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 1 bis 13 von humanem RbAp46 übereinstimmt und dem am Carboxy-Terminus ein Cystein für die Proteinkonjugation an ein Trägerprotein hinzugefügt wurde. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): M1-A-S-K-E-M-F-E-D-T-V-E-E13-C Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und endogenen RbAp46 , Katalog# PA1-868 und PA1.1-868 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5931
gereinigt
RbAp46 (aa 1-13), human
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Human
Q16576
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
RBBP7
Kein Konservierungsmittel
50 μg
M1 - A - S - K - E - M - F - E - D - T - V - E - E13 - C