missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human/Ratte-PSD93 (AA 352 bis 366), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ratte- und Human-PSD-93 (Reste 352 bis 366) synthetisches Peptid, PEP-021, von Invitrogen.
PEP-021 ist eine 15 Aminosäure (Aminosäuren352-366) synthetisches Peptid, dessen Sequenz im Carboxyterminal des Ratte Human-PSD-93 gefunden wird-. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): N352-K-L-C-D-K-P-A-S-P-R-H-Y-S-P366 Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und PSD-93, Katalog # PA1-043 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
1740, 64053 | |
gereinigt | |
PSD93 (aa 352-366), human/Ratte | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human, Ratte | |
Q15700, Q63622 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
DLG2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
N352 - K - L - C - D - K - P - A - S - P - R - H - Y - S - P366 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur