Learn More
Invitrogen™ Humanes RANBP1 (aa 1  bis 18), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP128
Artikelnummer. 11544780
  • 224.54 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Human-RanBP I (Reste 1 bis 18) synthetisches Peptid, PEP-128, von Invitrogen.
PEP-128 ist ein synthetisches Peptid aus 18 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Human-RanBP I-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): M (1)-A-A-A-K-D-T-H-E-D-H-D-T-S-T-E-N-T (18)-C Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und Human-RanBP I, Katalog# PA1-080 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5902
gereinigt
Human RANBP1 (aa 1 bis 18)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Human
P43487
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
RANBP1
Kein Konservierungsmittel
50 μg
M(1)-A-A-A-K-D-T-H-E-D-H-D-T-S-T-E-N-T(18)-C