missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Pro-Cathepsin B
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EH382RBX10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
P07858 | |
61 pg/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CTSB | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
61 bis 15 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
1508 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte|Standard|Assay-Verdünnungskonzentrat|Biotinylierte Detektionsantikörper|SAV-HRP|Waschpuffer|Chromogen|Stopplösung|Klebeplatten-Abdeckungen | |
10 x 96 Tests | |
Überstand, 50 μl|Serum, 50 μl|Plasma, 50 μl | |
Pro-Cathepsin B | |
4 h 45 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur