Learn More
Gibco™ Human PDGF-AB Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.25 CHF - 4330.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P01127, P04085
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 5154, 5155
Molekulargewicht 26.4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17801763
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-00AB-100UG
100 μg
868.00 CHF
100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17811763
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
100-00AB-10UG
10 μg
217.00 CHF
10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17860803
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-00AB-1MG
1 mg
4330.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17800483
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-00AB-250UG
250 μg
1518.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17820583
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-00AB-2UG
2 μg
89.25 CHF
2 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17841153
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-00AB-500UG
500 μg
2600.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17860583
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-00AB-50UG
50 μg
522.00 CHF
50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) is a mitogenic peptide growth hormone carried in the alpha-granules of platelets and is released when platelets adhere to traumatized tissues. Connective tissue cells near the traumatized region respond by initiating the process of replication. The synthesis of PDGF can be induced by IL-1, IL-6, TNF-alpha, TGF-beta and EGF.
Spezifikation
Spezifikation
P01127, P04085
protein with no preservative
26.4
E. coli
RUO
Becaplermin; c-sis; H-PDGF-AB; IBGC5; PDGF A-chain; PDGF subunit A; PDGF subunit B; PDGF, B chain; PDGF1; PDGF-1; PDGF2; PDGF-2; Pdgfa; PDGF-A; PDGFB; PDGF-B; platelet derived growth factor subunit A; platelet derived growth factor subunit B; platelet derived growth factor, alpha; platelet derived growth factor, B polypeptide; platelet-derived growth factor 2; platelet-derived growth factor A chain; platelet-derived growth factor A-chain; platelet-derived growth factor alpha chain; platelet-derived growth factor alpha polypeptide; Platelet-derived growth factor B chain; platelet-derived growth factor beta polypeptide; platelet-derived growth factor beta polypeptide (simian sarcoma viral (v-sis) oncogene homolog); platelet-derived growth factor subunit A; Platelet-derived growth factor subunit B; platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS); proto-oncogene c-Sis; SIS; SSV
Human
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
5154, 5155
Human PDGF-AB
-20°C
<1 EU/μg
PDGFA, PDGFB
Unconjugated
Alpha chain: SIEEAVPAVC KTRTVIYEIP RSQVDPTSAN FLIWPPCVEV KRCTGCCNTS SVKCQPSRVH HRSVKVAKVE YVRKKPKLKE VQVRLEEHLE CACATTSLNP DYREEDTGRP RESGKKRKRK RLKPT Beta chain: SLGSLTIAEP AMIAECKTRT EVFEISRRLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RPTQVQLRPV QVRKIEIVRK KPIFKKATVT LEDHLACKCE TVAAARPVT
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.