Learn More
Gibco™ Human Oncostatin M (209 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.25 CHF - 5780.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P13725 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 5008 |
Molekulargewicht | 23.6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17890883
|
Gibco™
300-10T-100UG |
100 μg |
1156.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17851683
|
Gibco™
300-10T-10UG |
10 μg |
217.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17890703
|
Gibco™
300-10T-1MG |
1 mg |
5780.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17821493
|
Gibco™
300-10T-250UG |
250 μg |
2025.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17861043
|
Gibco™
300-10T-2UG |
2 μg |
89.25 CHF
2 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17881683
|
Gibco™
300-10T-500UG |
500 μg |
3465.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17870183
|
Gibco™
300-10T-50UG |
50 μg |
694.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Oncostatin M (OSM) is a growth and differentiation factor that participates in the regulation of neurogenesis, osteogenesis and hematopoiesis. Produced by activated T cells, monocytes and Kaposi's sarcoma cells, OSM can exert both stimulatory and inhibitory effects on cell proliferation. It stimulates the proliferation of fibroblasts, smooth muscle cells and Kaposi's sarcoma cells, but inhibits the growth of some normal and tumor cell lines. It also promotes cytokine release (e.g. IL-6, GM-CSF and G-CSF) from endothelial cells, and enhances the expression of low-density lipoprotein receptors in hepatoma cells. OSM shares several structural and functional characteristics with LIF, IL-6, and CNTF.Spezifikation
P13725 | |
protein with no preservative | |
23.6 | |
E. coli | |
RUO | |
MGC20461; OncoM; oncostatin M; oncostatin-M; OSM | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
5008 | |
Human Oncostatin M (209 aa) | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
OSM | |
Unconjugated | |
AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSRRHSPH QALRKGVRR | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |