Learn More
Gibco™ Human NT-3 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
91.00 CHF - 5890.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P20783 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 4908 |
Molekulargewicht | 27.2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17843833
|
Gibco™
450-03-100UG |
100 μg |
1178.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17894523
|
Gibco™
450-03-10UG |
10 μg |
221.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17814543
|
Gibco™
450-03-1MG |
1 mg |
5890.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17804393
|
Gibco™
450-03-250UG |
250 μg |
2065.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17824623
|
Gibco™
450-03-2UG |
2 μg |
91.00 CHF
2 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17864383
|
Gibco™
450-03-500UG |
500 μg |
3530.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17824693
|
Gibco™
450-03-50UG |
50 μg |
708.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the neurotrophin family, that controls survival and differentiation of mammalian neurons. This protein is closely related to both nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor. It may be involved in the maintenance of the adult nervous system, and may affect development of neurons in the embryo when it is expressed in human placenta. NTF3-deficient mice generated by gene targeting display severe movement defects of the limbs. The mature peptide of this protein is identical in all mammals examined including human, pig, rat and mouse.Spezifikation
P20783 | |
protein with no preservative | |
27.2 | |
E. coli | |
RUO | |
AI316846; AI835689; HDNF; Nerve growth factor 2; neurotrophic factor; neurotrophin 3; neurotrophin-3; neurotrophin-3 (HDNF/NT-3); NGF2; NGF-2; NT3; NT-3; NTF3; Ntf-3 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
4908 | |
Human NT-3 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Ntf3 | |
Unconjugated | |
MYAEHKSHRG EYSVCDSESL WVTDKSSAID IRGHQVTVLG EIKTGNSPVK QYFYETRCKE ARPVKNGCRG IDDKHWNSQC KTSQTYVRAL TSENNKLVGW RWIRIDTSCV CALSRKIGRT | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |