missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, Qfluor 710, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
119.00 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Human/Mouse CD44 |
---|---|
Klon | IM7 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981938
|
EnquireBio
QAB39-QF710-25ug |
25 μg |
119.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971938
|
EnquireBio
QAB39-QF710-100ug |
100 μg |
251.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Human/Mouse CD44 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2 | |
12505 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
IM7 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_001034239 | |
Cd44 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |