Learn More
Abnova™ Human MAFK Partial ORF (NP_002351.1, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002351.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7975
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128095
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007975-Q01.25ug
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118095
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007975-Q01.10ug
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The developmentally regulated expression of the globin genes depends on upstream regulatory elements termed locus control regions (LCRs). LCRs are associated with powerful enhancer activity that is mediated by the transcription factor NFE2 (nuclear factor erythroid-2). NFE2 recognition sites are also present in the gene promoters of 2 heme biosynthetic enzymes, porphobilinogen deaminase (PBGD; MIM 609806) and ferrochelatase (FECH; MIM 612386). NFE2 DNA-binding activity consists of a heterodimer containing an 18-kD Maf protein (MafF, MafG (MIM 602020), or MafK) and p45 (MIM 601490). Both subunits are members of the activator protein-1 superfamily of basic leucine zipper (bZIP) proteins (see MIM 165160). Maf homodimers suppress transcription at NFE2 sites.[supplied by OMIM]
Sequence: MTTNPKPNKALKVKKEAGENAPVLSDDELVSMSVRELNQHLRGLTKEEVTRLKQRRRTLKNRGYAASCRIKRVTQKEELERQRVELQQEVEKLARENSSMRLELDALRSK
Spezifikation
Spezifikation
NP_002351.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ32205/MGC71717/NFE2U/P18
MAFK
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7975
MAFK (Human) Recombinant Protein (Q01)
MTTNPKPNKALKVKKEAGENAPVLSDDELVSMSVRELNQHLRGLTKEEVTRLKQRRRTLKNRGYAASCRIKRVTQKEELERQRVELQQEVEKLARENSSMRLELDALRSK
RUO
MAFK