Learn More
Novus Biologicals™ Human Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Marke: Novus Biologicals™ NBL1-26426
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.Spezifikation
Lymph | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Membrane | |
Human | |
2 mg/mL | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
0.1 mg | |
Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma | |
Tumor | |
Human | |
Human Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) | |
Erwachs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur