Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Pneumonia)
Marke:  Novus Biologicals™ NBL1-26408
Artikelnummer. 18118619
  • 805.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Pneumonia) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
Respiratory
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Whole
Human
Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Pneumonia)
Erwachs.
1 mg
Total Protein - Pneumonia: Lung
Pneumonia
Human
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Native
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke