Learn More
Invitrogen™ Humanes LDLR, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0866
Artikelnummer. 15399100
  • 166.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LDL-R Synthetisches Peptid, PEP-0866 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem LDL-R überein. PEP-0866 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20752 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3949
gereinigt
Humanes LDLR
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
P01130
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
LDLR
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS