Learn More
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant.
906.00 CHF - 6320.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer Alpha-1-MAP; Alpha-2-Thiol-Proteinasehemmer; BDK; BK; Bradykinin; Fitzgerald-Faktor; Kininogen mit hohem Molekulargewicht; H-Kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; Kininogen; Kininogen 1; Kininogen 1-ähnlich 1; Kininogen 1; Kininogen-1 schwere Kette; Kininogen-1 leichte Kette; Kng; Kng1; Kng1l1; L-Kininogen; T-Kininogen II mit niedrigem Molekulargewicht (LMW); Wachstumsförderfaktor mit niedrigem Molekulargewicht; Lysyl-Bradykinin; Hauptprotein der akuten Phase; großes Protein der akuten Phase (Alpha-1-MAP); Thiostatin; T-Kinin; T-Kininogen 2; T-Kininogen 2-schwere Kette; T-Kininogen 2 leichte Kette; T-Kinogen-Kinogen II; T-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II
Assay-Bereich 24 bis 6000 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 24 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17195049
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH287RBX5
5 x 96 Tests
2895.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17124583
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH287RB
96 Tests
906.00 CHF
96 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18507904
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH287RBX10
10 x 96 Tests
6320.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kininogen.
This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
Alpha-1-MAP; Alpha-2-Thiol-Proteinasehemmer; BDK; BK; Bradykinin; Fitzgerald-Faktor; Kininogen mit hohem Molekulargewicht; H-Kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; Kininogen; Kininogen 1; Kininogen 1-ähnlich 1; Kininogen 1; Kininogen-1 schwere Kette; Kininogen-1 leichte Kette; Kng; Kng1; Kng1l1; L-Kininogen; T-Kininogen II mit niedrigem Molekulargewicht (LMW); Wachstumsförderfaktor mit niedrigem Molekulargewicht; Lysyl-Bradykinin; Hauptprotein der akuten Phase; großes Protein der akuten Phase (Alpha-1-MAP); Thiostatin; T-Kinin; T-Kininogen 2; T-Kininogen 2-schwere Kette; T-Kininogen 2 leichte Kette; T-Kinogen-Kinogen II; T-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II-Kinegen II
24 ng/mL
ELISA
P01042.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Nur für Forschungszwecke
Kininogen 1
4 h 45 min
24 bis 6000 ng/mL
Biotin
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
KNG1.
<10%
HRP
2 bis 8 °C
1 h 20 min