Learn More
Invitrogen™ Humanes IRS1 (aa631 bis 646), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP193
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Humanes IRS-1 (Reste 631 bis 646) synthetisches Peptid, PEP-193, von Invitrogen.
PEP-193 ist ein synthetisches Peptid aus 16 Aminosäuren, das mit den Aminosäureresten 631 bis 646 von humanem IRS-1 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): D Y M P M S P K S V S A P Q Q I (NH2). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-1059. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
3667 | |
gereinigt | |
Human IRS1 (aa 631 bis 646) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P35568 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
IRS1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
D Y M P M S P K S V S A P Q Q I(NH2) |