Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-6 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des humanen IL-6-Proteingehalts aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen.
282.00 CHF - 958.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P05231 |
---|---|
Assay-Bereich | 2 bis 200 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Benachrichtigungen:
Enthält Azid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15551037
|
Invitrogen™
88-7066-86 |
10 x 96 Tests |
668.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15531037
|
Invitrogen™
88-7066-76 |
20 x 96 Tests |
958.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15521037
|
Invitrogen™
88-7066-22 |
2 x 96 Tests |
282.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-6 (IL-6) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-6.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Interleukin 6 (IL-6) ist ein multifunktionales 26 kD-Protein, das ursprünglich im Medium von RNA-stimulierten Fibroblastenzellen entdeckt wurde. IL-6 scheint direkt an den nach einer Infektion oder Zellverletzung auftretenden Reaktionen beteiligt zu sein und kann sich als genauso wichtig wie IL-1 und TNF-a für die Regulierung der Akutphasenreaktion erweisen. IL-6 wird Beobachtungen zufolge von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen und endothelialen Zellen erzeugt. IL-6 beeinflusst eine Vielzahl von Zellen, darunter myeloide Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. Außerdem scheint IL-6 bei der Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotenzielle hämatopoetische Vorläuferzellen. IL-6 spielt eine entscheidende Rolle bei der B-Zell-Differenzierung zu Plasmazellen und ist ein potenter Wachstumsfaktor für Plasmozytom und Myelom. IL-6 ist eine sehr nützliche Kulturergänzung zur Erzeugung einer hohen Anzahl von Antikörper-produzierenden Hybridomen. IL-6 wird hauptsächlich an Stellen mit akuter und chronischer Entzündung produziert und in das Serum abgesondert. Es induziert eine transkriptionelle Entzündungsreaktion durch den Interleukin-6-Rezeptor, alpha. Das Funktionieren von IL-6 ist an einer Vielzahl entzündungsassoziierter Krankheitszustände, darunter Diabetes mellitus und systemische juvenile rheumatoide Arthritis, beteiligt.Spezifikation
Gehäuse P05231 | |
2 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CVID11, IL-21, Za11 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interleukin-6 | |
1 Std 45 Min |
2 bis 200 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3569 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitriertes Streptavidin-HRP-Konzentrat (100x), Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke