Learn More
Gibco™ Human IL-3 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 200-03-10UG
156.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17850163
  • 234.00 CHF / 10 Mikrogramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Recombinant Human IL-3 is a 15.0 kDa globular protein containing 133 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Interleukin 3 (IL-3), also called Mast Cell Growth Factor (MCGF), Multi-Colony Stimulating Factor (multi-CSF), or Eosinophil-CSF (E-CSF), is produced by activated T cells, mast cells and eosinophils. IL-3 is a hematopoietic growth factor that stimulates colony formation of erythroid, megakaryocyte, neutrophil, eosinophil, basophil, mast cell and monocytic lineages. Most of these functions are enhanced or dependent on co-stimulation with other cytokines. Human and mouse IL-3 share only 29% sequence identity at the amino acid level. The bioactivity of IL-3 is highly species specific. For example, human IL-3 has no activity on mouse cells. IL-3 is a potent growth promoting cytokine. IL-3 is capable of supporting the proliferation of a broad range of hematopoietic cell types, and is involved in a variety of cell activities such as cell growth, differentiation and apoptosis. IL-3 has been shown to also possess neurotrophic activity, and it may be associated with neurologic disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human IL-3 Recombinant Protein, PeproTech® > 10 μg; Unlabeled