Learn More
Gibco™ Human IL-2 Recombinant Protein
Recombinant Human Interleukin 2 (IL2) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marke:  Gibco™ PHC0026
107.33 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10512255
  • 161.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Beschreibung
Human IL-2 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL2 causes proliferation of T-cells and is a central regulator of immune responses.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of mouse CTLL-2 cells
  • Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
15.5 kDa
10μg
Human
Carrier-Free
10 μg
E. coli
Recombinant, Ligand, Mutant
Interleukins
Gibco™
3558
Membrane-Filtered
IL-2
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology
95 %
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.