missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human IFNA10 Full-length ORF (NP_002162.1, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00003446-P01.25ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16126611

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MALSFSLLMAVLVLSYKSICSLGCDLPQTHSLGNRRALILLGQMGRISPFSCLKDRHDFRIPQEEFDGNQFQKAQAISVLHEMIQQTFNLFSTEDSSAAWEQSLLEKFSTELYQQLNDLEACVIQEVGVEETPLMNEDSILAVRKYFQRITLYLIERKYSPCAWEVVRAEIMRSLSFSTNLQKRLRRKD
Spezifikation

Spezifikation

NP_002162.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC119878/MGC119879
IFNA10
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3446
IFNA10 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MALSFSLLMAVLVLSYKSICSLGCDLPQTHSLGNRRALILLGQMGRISPFSCLKDRHDFRIPQEEFDGNQFQKAQAISVLHEMIQQTFNLFSTEDSSAAWEQSLLEKFSTELYQQLNDLEACVIQEVGVEETPLMNEDSILAVRKYFQRITLYLIERKYSPCAWEVVRAEIMRSLSFSTNLQKRLRRKD
RUO
IFNA10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote