Learn More
Human IFN-γ ELISPOT Pair, BD
Convenient set of unlabelled anti-IFN-γ capture antibody and a biotinylated anti-IFN-γ detection antibody
Marke:  BD Biosciences 551873
Artikelnummer. 15836718
  • 825.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Human IFN-γ ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Human IFN-γ ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations