Learn More
Gibco™ Human HGF Recombinant Protein, PeproTech®
HEK293 cells Recombinant Protein
91.00 CHF - 3400.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P14210
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 3082
Molekulargewicht 79.4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17860763
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-39H-100UG
100 μg
682.00 CHF
100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17861023
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-39H-1MG
1 mg
3400.00 CHF
1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17820263
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-39H-250UG
250 μg
1188.00 CHF
250 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17829892
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-39H-25UG
25 μg
221.00 CHF
25 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17891223
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-39H-500UG
500 μg
2040.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17870553
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-39H-5UG
5 μg
91.00 CHF
5 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hepatocyte growth factor regulates cell growth, cell motility, and morphogenesis by activating a tyrosine kinase signaling cascade after binding to the proto-oncogenic c-Met receptor. Hepatocyte growth factor is secreted by mesenchymal cells and acts as a multi-functional cytokine on cells of mainly epithelial origin. Its ability to stimulate mitogenesis, cell motility, and matrix invasion gives it a central role in angiogenesis, tumorogenesis, and tissue regeneration. It is secreted as a single inactive polypeptide and is cleaved by serine proteases into a 69-kDa alpha-chain and 34-kDa beta-chain. A disulfide bond between the alpha and beta chains produces the active, heterodimeric molecule. The protein belongs to the plasminogen subfamily of S1 peptidases but has no detectable protease activity. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
P14210
protein with no preservative
79.4
HEK293 cells
RUO
C230052L06Rik; DFNB39; Fibroblast derived tumor cytotoxic factor; fibroblast-derived tumor cytotoxic factor; F-TCF; hepatocyte growth factor; Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor); Hepatocyte growth factor alpha chain; Hepatocyte growth factor beta chain; Hepatopoeitin A; hepatopoeitin-A; HepatopoietinA; hepatopoietin-A; Hgf; HGF/SF; HGFB; HPTA; Lung fibroblast derived mitogen; lung fibroblast-derived mitogen; NK1; NK2; Scatter factor; scatter factor); SF; SF/HGF
Human
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
3082
Human HGF
-20°C
<1 EU/μg
Hgf
Unconjugated
Alpha chain: KRRNTIHEFK KSAKTTLIKI DPALKIKTKK VNTADQCANR CTRNKGLPFT CKAFVFDKAR KQCLWFPFNS MSSGVKKEFG HEFDLYENKD YIRNCIIGKG RSYKGTVSIT KSGIKCQPWS SMIPHEHSFL PSSYRGKDLQ ENYCRNPRGE EGGPWCFTSN PEVRYEVCDI PQCSEVECMT CNGESYRGLM DHTESGKICQ RWDHQTPHRH KFLPERYPDK GFDDNYCRNP DGQPRPWCYT LDPHTRWEYC AIKTCADNTM NDTDVPLETT ECIQGQGEGY RGTVNTIWNG IPCQRWDSQY PHEHDMTPEN FKCKDLRENY CRNPDGSESP WCFTTDPNIR VGYCSQIPNC DMSHGQDCYR GNGKNYMGNL SQTRSGLTCS MWDKNMEDLH RHIFWEPDAS KLNENYCRNP DDDAHGPWCY TGNPLIPWDY CPISRCEGDT TPTIVNLDHP VISCAKTKQL R Beta chain: VVNGIPTRTN IGWMVSLRYR NKHICGGSLI KESWVLTARQ CFPSRDLKDY EAWLGIHDVH GRGDEKCKQV LNVSQLVYGP EGSDLVLMKL ARPAVLDDFV STIDLPNYGC TIPEKTSCSV YGWGYTGLIN YDGLLRVAHL YIMGNEKCSQ HHRGKVTLNE SEICAGAEKI GSGPCEGDYG GPLVCEQHKM RMVLGVIVPG RGCAIPNRPG IFVRVAYYAK WIHKIILTYK VPQS
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.