Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Marke: Novus Biologicals™ NB820-59316
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.Spezifikation
Western Blot | |
1 mg | |
Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart Ventricle, right | |
Arrhythmia | |
Human | |
Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Arrhythmia) | |
Erwachs. |
Heart | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Whole | |
Human | |
5 mg/mL | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur