Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Atrium Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Marke: Novus Biologicals™ NB820-60595
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human Heart Atrium Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.Spezifikation
Western Blot | |
0.1 mg | |
Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | |
Normal | |
Human | |
Human Heart Atrium Membrane Tissue Lysate (Adult Normal) | |
Erwachs. |
Heart | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Membrane | |
Human | |
2 mg/mL | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur