Learn More
Invitrogen™ Humanes HDAC3 (aa 415 bis 428), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP071
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human-HDAC3 (Reste 415 bis 428) synthetisches Peptid, PEP-071, von Invitrogen.
PEP-071 ist ein synthetisches Peptid aus 15 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 415 bis 428 von humanem HDAC3 übereinstimmt und dem am Amino-Terminus ein Cystein für die Konjugation an ein Trägerprotein hinzugefügt wurde. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C-D415-G-D-H-D-N-D-K-E-S-P-V-E-I428 Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und dem Human-HDAC3, Katalog# PA1-862 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 50 µl destilliertem Wasser für ein Konzentrat mit 1 mg/ml rekonstituieren.Spezifikation
8841 | |
gereinigt | |
Human HDAC3 (aa 415 bis 428) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O15379 | |
1 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
HDAC3 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
C - D415 - G - D - H - D - N - D - K - E - S - P - V - E - I428 |